Merck
W342807
Sigma-Aldrich
Etil 3-hidroxibutirato
≥97%, FG
Sinónimos:
butirato de uva
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH2COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
FEMA Number:
3428
Beilstein/REAXYS Number:
1446190
EC Number:
Council of Europe no.:
10596
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
9.522
NACRES:
NA.21
biological source
synthetic
Quality Level
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
assay
≥97%
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
density
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
grape; green; fruity
SMILES string
CCOC(=O)CC(C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYSA-N
General description
El 3-hidroxibutirato de etilo es uno de los principales componentes aromáticos del vino. Aparece de forma natural en frutas como la piña, el tamarillo, el cajá y el naranjillo.
Application
  • Desciframiento de la inmovilización de lipasas en nanopartículas de sílice arrugadas hidrófobas: en este estudio se explora la inmovilización de lipasas en nanopartículas de sílice arrugadas hidrófobas, destacando el potencial de estas nanopartículas en aplicaciones biocatalíticas, que pueden ser cruciales para procesos de síntesis bioquímica en los que intervienen compuestos como el 3-hidroxibutirato de etílico. (Pota et al., 2024).
  • Explorar el potencial terapéutico del 3-hidroxibutirato de etílico en el alivio de la pérdida de músculo esquelético en la caquexia por cáncer: en este estudio se investigan los efectos terapéuticos del 3-hidroxibutirato de etilo en la reducción de la pérdida muscular en pacientes con cáncer, demostrando sus posibles aplicaciones bioquímicas en los tratamientos médicos. (Zhou et al., 2023).
  • Despolimerización a alta presión de poli(ácido láctico) (PLA) y poli(3-hidroxibutirato) (PHB) utilizando disolventes biológicos: una forma de producir ésteres de alquilo que pueden ser modificados a monómeros polimerizables: en este estudio se explora la despolimerización de biopolímeros utilizando disolventes biológicos, dando como resultado ésteres de alquilo como el 3-hidroxibutirato de etilo, destacando sus aplicaciones en procesos bioquímicos sostenibles. (Jašek et al., 2022).
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Identification of additional pineapple volatiles
Takeoka GR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39(10), 1848-1851 (1991)
Fast analysis of important wine volatile compounds: Development and validation of a new method based on gas chromatographic?flame ionisation detection analysis of dichloromethane microextracts.
Ortega C, et al.
Journal of Chromatography A, 923(1), 205-214 (2001)
Volatile constituents from Tamarillo (Cyphomandra betacea Sendtn.) fruit.
Torrado A, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 10(6), 349-354 (1995)
Identification of volatile components of caja fruit (Spondias lutea L.) and chiral analysis of 3?hydroxy aliphatic esters.
Allegrone G & Barbeni M.
Flavour and Fragrance Journal, 7(6), 337-342 (1992)
Volatiles from naranjilla fruit (Solanum quitoense Lam.). GC/MS analysis and sensory evaluation using sniffing GC
Brunke EJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 37(3), 746-748 (1989)