347329
Ethyl (R)-(−)-3-hydroxybutyrate
98%
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −46°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
bp
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadena SMILES
CCOC(=O)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Clave InChI
OMSUIQOIVADKIM-RXMQYKEDSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?