Merck
W292826
Sigma-Aldrich
1-Propanol
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Sinónimos:
Alcohol propílico
Seleccione un Tamaño
W292826-SAMPLE-K
US$ 58,50
1 KG
US$ 198,00
4 KG
US$ 444,00
US$ 58,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W292826-SAMPLE-K
US$ 58,50
1 KG
US$ 198,00
4 KG
US$ 444,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
60.10
Número de FEMA:
2928
Beilstein:
1098242
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
50c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.002
NACRES:
NA.21
US$ 58,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
grado
FG
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
700 °F
lim. expl.
13.7 %
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
densidad
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
alcohol; musty
cadena SMILES
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Aplicación
  • Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: Details advancements in NMR and dielectric spectroscopy techniques, where 1-Propanol is utilized to investigate solvent interactions and molecular dynamics (Morais et al., 2024).
Otras notas
Natural occurrence: Apple, apricot, banana, beer, gin, honey, pear, sherry, and tea.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dieuwke Sevenster et al.
Science (New York, N.Y.), 339(6121), 830-833 (2013-02-16)
Although reconsolidation opens up new avenues to erase excessive fear memory, subtle boundary conditions put constraints on retrieval-induced plasticity. Reconsolidation may only take place when memory reactivation involves an experience that engages new learning (prediction error). Thus far, it has
Anja K K Rahn et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(37), 8743-8751 (2013-08-24)
Chloropropanol (CP) esters are part of an emerging group of process-induced toxicants that are considered as potential health hazards particularly in palm oil. Mass spectrometry-based methodologies for identification of CP esters in food are critical in overcoming the challenges associated
Sheba D Bergman et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(33), 10393-10398 (2012-07-13)
A general directed Ru-catalyzed C(sp(3))-H α-alkylation protocol for piperidines (less-reactive substrates than the corresponding five-membered cyclic amines) has been developed. The use of a hindered alcohol (2,4-dimethyl-3-pentanol) as the solvent and catalyst activator, and a catalytic amount of trans-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid
Wilma I W Dodde et al.
Therapeutic drug monitoring, 25(4), 433-440 (2003-07-29)
We present a high-performance liquid chromatography (HPLC) method suitable for the analysis of epirubicin and its metabolite epirubicinol in saliva and plasma. Preparation of saliva and plasma samples was performed by extraction of analytes with a chloroform:2-propanol mixture (6:1, vol/vol)
Elias N Glaros et al.
The Journal of biological chemistry, 280(26), 24515-24523 (2005-05-14)
Cellular glycosphingolipid (GSL) storage is known to promote cholesterol accumulation. Although physical interactions between GSLs and cholesterol are thought to cause intracellular cholesterol "trapping," it is not known whether cholesterol homeostatic mechanisms are also impaired under these conditions. ApoA-I-mediated cholesterol
Artículos
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.