Merck
W331007
Sigma-Aldrich
Methyl thiobutyrate
≥97%, FG
Sinónimos:
S-Methyl thiobutanoate, S-Methyl thiobutyrate
Seleccione un Tamaño
W331007-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 94,70
1 KG
US$ 905,00
5 KG
US$ 2.730,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W331007-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 94,70
1 KG
US$ 905,00
5 KG
US$ 2.730,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2COSCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
118.20
Número de FEMA:
3310
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2328
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.032
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
142-143 °C/757 mmHg (lit.)
densidad
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
cheese; musty; sulfurous
cadena SMILES
CCCC(=O)SC
InChI
1S/C5H10OS/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, methyl thiobutyrate, CAS Registry Number 2432-51-1.: This study reviews the safety of methyl thiobutyrate as a fragrance ingredient, evaluating its toxicity and potential effects in various applications (Api et al., 2020).
  • Carboxylesterase activity, cDNA sequence, and gene expression in malathion susceptible and resistant strains of the cotton aphid, Aphis gossypii.: The study examines the role of carboxylesterases in pesticide resistance, with methyl thiobutyrate used to characterize enzyme activity (Pan et al., 2009).
  • Odorant and pheromone binding by aphrodisin, a hamster aphrodisiac protein.: Research on aphrodisin′s binding properties includes the evaluation of methyl thiobutyrate as a potential ligand, contributing to the understanding of pheromone signaling mechanisms (Briand et al., 2000).
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
A G Singer et al.
Physiology & behavior, 30(1), 139-143 (1983-01-01)
A volatile sulfur-containing compound that is characteristic of estrous (Day 1) hamster vaginal discharge has been identified as methyl thiolbutyrate (MTB). From numerous measurements of MTB concentration on each day of the estrous cycle, it is clear that this compound