The solubility of this material is not tested internally. While literature indicates that it is minimally soluble in water (around 4.6 g/L at 20°C), it should be more soluble in ethanol, methanol, diethyl ether, heptane, hexane, and carbon tetrachloride. Optimal concentration will need to be determined by the end user.
W254606
4-Heptanone
≥97%, FG
Sinónimos:
Butyrone, Dipropyl ketone
Seleccione un Tamaño
US$ 54,60
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 54,60
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
3.93 (vs air)
presión de vapor
5.2 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
densidad
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
cheese; fruity; pineapple; sweet
cadena SMILES
CCCC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-7(8)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Why 4-heptanone is insoluble?
1 answer-