Merck
W272604
Sigma-Aldrich
Methyl 2-nonynoate
99%, FG
Seleccione un Tamaño
W272604-SAMPLE-K
US$ 59,80
100 G
US$ 139,00
1 KG
US$ 619,00
US$ 59,80
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W272604-SAMPLE-K
US$ 59,80
100 G
US$ 139,00
1 KG
US$ 619,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5C≡CCO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
168.23
Número de FEMA:
2726
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
479
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.156
NACRES:
NA.21
US$ 59,80
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
bp
121 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; floral; violet
cadena SMILES
CCCCCCC#CC(=O)OC
InChI
1S/C10H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
NTLJTUMJJWVCTL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Roman Rieger et al.
Journal of autoimmunity, 27(1), 7-16 (2006-08-01)
Antimitochondrial antibodies (AMA) are unique among autoimmune serologic reactants because of their extremely high association with the index disease primary biliary cirrhosis (PBC). This autoantibody response is specifically directed only to the lipoyl domain of the mitochondrial 2-oxo-acid dehydrogenase complexes
Allergic contact dermatitis from methyl heptine and methyl octine carbonates.
J S English et al.
Contact dermatitis, 18(3), 174-175 (1988-03-01)