Merck
W214108
Sigma-Aldrich
Benzyl isobutyrate
≥97%, FCC, FG
Sinónimos:
Benzyl-2-methyl propionate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número de FEMA:
2141
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
301
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.426
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.49 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
densidad
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
floral; fruity; sweet
cadena SMILES
CC(C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Clave InChI
UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)