277509
Methyl 2-octynoate
99%
Sinónimos:
Methyl heptine carbonate, NSC 72098
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
217-220 °C (lit.)
densidad
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCCCCC#CC(=O)OC
InChI
1S/C9H14O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
FRLZQXRXIKQFNS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?