Merck
W268518
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzyl alcohol
α-Methylbenzyl alcohol
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
≥99%, FCC, FG
Sinónimos:
(±)-1-Phenylethanol, (±)-α-Methylbenzyl alcohol, Methyl phenyl carbinol, Styrallyl alcohol, Styrene alcohol
Seleccione un Tamaño
W268518-SAMPLE-K
US$ 56,20
1 KG
US$ 117,00
10 KG
US$ 760,00
25 KG
US$ 1.340,00
US$ 56,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W268518-SAMPLE-K
US$ 56,20
1 KG
US$ 117,00
10 KG
US$ 760,00
25 KG
US$ 1.340,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
122.16
Número de FEMA:
2685
Beilstein:
1905149
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2030
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.064
NACRES:
NA.21
US$ 56,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
4.21 (vs air)
presión de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.527 (lit.)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
densidad
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
medicinal; chemical; sweet
cadena SMILES
CC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3
Clave InChI
WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment,a-methylbenzyl alcohol, CAS registry number 98-85-1.: This study updates the safety assessment of a-methylbenzyl alcohol, focusing on its use as a fragrance ingredient. The research addresses toxicological data and regulatory compliance, ensuring the compound′s safe application in consumer products (Api et al., 2024).
  • Characterization of the Key Aroma Compounds of Three Kinds of Chinese Representative Black Tea and Elucidation of the Perceptual Interactions of Methyl Salicylate and Floral Odorants.: This study identifies the key aroma compounds in Chinese black tea, including a-methylbenzyl alcohol. The research provides insights into the sensory properties and potential applications in flavor and fragrance industries (Niu et al., 2022).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yoshio Kasashima et al.
Journal of oleo science, 59(11), 607-613 (2010-10-26)
The reactions of alcohols with nitriles under solvent-free conditions, using molecular iodine as a catalyst, were investigated. The reaction of 1-phenylethanol with propanenitrile produced the amide N-(1-phenylethyl)propanamide, by dehydration and tautomerization, in 71% yield, under the following conditions: temperature=90°C, alcohol:iodine
Kei Shin-ya et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(35), 8598-8605 (2007-08-10)
The absolute configuration and conformation of 1-phenylethanol (1-PhEtOH) have been determined by matrix-isolation infrared (IR) and vibrational circular dichroism (VCD) spectroscopy combined with quantum chemical calculations. Quantum chemical calculations have identified that there are three conformers, namely, I, II, and
Directed evolution of galactose oxidase: generation of enantioselective secondary alcohol oxidases.
Franck Escalettes et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 9(6), 857-860 (2008-03-12)
Galia Maayan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(33), 13679-13684 (2009-08-12)
Many naturally occurring biopolymers (i.e., proteins, RNA, DNA) owe their unique properties to their well-defined three-dimensional structures. These attributes have inspired the design and synthesis of folded architectures with functions ranging from molecular recognition to asymmetric catalysis. Among these are
Pedro Lozano et al.
Biotechnology letters, 28(19), 1559-1565 (2006-08-11)
Continuous dynamic kinetic resolution processes in different ionic liquid/supercritical carbon dioxide biphasic systems were carried out by simultaneously using both immobilized Candida antarctica lipase B (Novozym 435) and silica modified with benzenosulfonic acid (SCX) catalysts at 40 degrees C and
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review