W247804
Farnesol
mixture of isomers, ≥95%, stabilized, FG
Sinónimos:
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol
Seleccione un Tamaño
US$ 54,60
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 54,60
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥95%
contiene
α-tocopherol (synthetic stabilizer)
puede contener
≤50 ppm hexane
índice de refracción
n20/D 1.489 (lit.)
bp
149 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fresh; floral; sweet
cadena SMILES
C/C(CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
Clave InChI
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Farnesol repurposing for prevention and treatment of Acinetobacter baumannii biofilms.: This article explores the efficacy of repurposing farnesol for preventing and treating biofilms caused by Acinetobacter baumannii, highlighting its potential as an antibacterial agent (Tan et al., 2024).
- Methyl-Jasmonate Functions as a Molecular Switch Promoting Cross-Talk between Pathways for the Biosynthesis of Isoprenoid Backbones Used to Modify Proteins in Plants.: This study investigates the role of methyl-jasmonate in regulating the biosynthesis of isoprenoid backbones, which are crucial for post-translational modification of proteins in plants and may involve farnesol as an intermediate or by-product (Chevalier et al., 2024).
- Repurposing Farnesol for Combating Drug-Resistant and Persistent Single and Polymicrobial Biofilms.: This article discusses the potential of repurposing farnesol to combat drug-resistant and persistent biofilms, demonstrating its utility in enhancing antibiotic efficacy and addressing antimicrobial resistance (Tan et al., 2024).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
311.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
155 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?