Documentos clave
700299O
Avanti
Farnesol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 192,00
US$ 192,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 192,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H26O
Número de CAS:
Peso molecular:
222.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 192,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
oil
envase
package of 1 × 25 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C
Clave InChI
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700299O-25MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)