W230915
Citronellol
mixture of isomers, natural, ≥95%, FG
Sinónimos:
3,7-dimethyl-6-octenol, Elenol
About This Item
Productos recomendados
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
presión de vapor
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥95%
composición
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citronellol
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
densidad
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
citronellol
Organoléptico
waxy; floral; rose
cadena SMILES
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
Clave InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?