Saltar a
D0550
3,5-Dinitrosalicylic acid
used in colorimetric determination of reducing sugars
Sinónimos:
3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid, DNS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Fecha estimada de envío01 de junio de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 94,10
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 162,00
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 364,00
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.480,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(O2N)2C6H2-2-(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
228.12
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-204-3
Beilstein/REAXYS Number:
2220661
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC and titration)
Form:
powder
US$ 94,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2026Detalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC and titration)
form
powder
mp
168-172 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI key
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Dinitrosalicylic acid (DNS) has been used to stop the reaction in in vitro α-amylase inhibition study.[1] It has also been used for the quantitation of enzymatically released reducing sugars.
Biochem/physiol Actions
3,5-Dinitrosalicylic acid (DNS) is used in colorimetric determination of reducing sugars[2] and to analyze glycosidase (glycoside hydrolase) activity by quantitation of enzymatically released reducing sugar. The dinitrosalicylic acid method has been compared to the Nelson-Somogi colorimetric method.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
128848D124001136883
assay
≥98% (HPLC and titration)
assay
98%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
methanol: soluble 250 mg/10 mL, clear, faintly yellow to yellow
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
mp
168-172 °C (lit.)
mp
168-172 °C (lit.)
mp
220-230 °C (dec.) (lit.)
mp
155-158 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dinitrosalicylic acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)