W222011
Isobutiraldehído
natural, 96%, FG
Sinónimos:
2-Metilpropanal, 2-Metilpropionaldehído
Seleccione un Tamaño
US$ 58,50
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 58,50
Productos recomendados
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
300
400
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
66 mmHg ( 4.4 °C)
Ensayo
96%
temp. de autoignición
384 °F
lim. expl.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
índice de refracción
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
solubilidad
60 g/L at 25 °C
densidad
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
cocoa; pungent; brown
cadena SMILES
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Efficient total synthesis of pulchellalactam, a CD45 protein tyrosine phosphatase inhibitor.: Discusses a synthetic route involving isobutyraldehyde for developing inhibitors that have potential applications in biochemistry and medical research (Li WR et al., 2002).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-11.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-24 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?