439835
Ethyl 4-(butylamino)benzoate
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
powder
bp
220 °C/2 mmHg (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES string
CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H19NO2/c1-3-5-10-14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)16-4-2/h6-9,14H,3-5,10H2,1-2H3
InChI key
GTXRSQYDLPYYNW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c