Merck
W214507
Sigma-Aldrich
Benzyl formate
≥95%, FCC, FG
Sinónimos:
Benzyl methanoate, Formic acid benzyl ester, NSC 8049
About This Item
Fórmula lineal:
HCO2CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Número de FEMA:
2145
Beilstein:
150-84-5
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
344
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.077
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
fruity; floral; sweet
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
densidad
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
fruity; floral; sweet
cadena SMILES
O=COCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8O2/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
Clave InChI
UYWQUFXKFGHYNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 268-269 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 268-269 (1997)
Fangfang Zeng et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 113, 103213-103213 (2019-08-24)
Mosquitoes rely heavily on the olfactory system to find a host for a bloodmeal, plants for a source of energy and suitable sites for oviposition. Here, we examined a cluster of eight odorant receptors (ORs), which includes one OR, CquiOR1