Merck
270776
Sigma-Aldrich
tert-Butyl formate
99%
Sinónimos:
Formic acid tert-butylester
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 160,00
25 G
US$ 461,00
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 160,00
25 G
US$ 461,00
About This Item
Fórmula lineal:
HCOOC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Beilstein:
1738871
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
densidad
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)7-4-6/h4H,1-3H3
Clave InChI
RUPAXCPQAAOIPB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
tert-Butyl formate is an organic chemical compound obtained during the decomposition of methyl tert-butyl ether (MTBE).
Aplicación
tert-Butyl formate can be used as a reagent in the direct carbonylation of benzyl halides in the presence of a rhodium catalyst.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
15.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
K F Chen et al.
Water environment research : a research publication of the Water Environment Federation, 81(7), 687-694 (2009-08-21)
The objective of this study was to evaluate the feasibility of using ferrous ion-activated persulfate oxidation to remediate groundwater contaminated with methyl tert-butyl ether (MTBE). In this study, batch experiments were conducted to evaluate the effects of various factors on