Merck
261521
Sigma-Aldrich
Butyl formate
97%
Sinónimos:
Formic acid butyl ester
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 88,80
US$ 88,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 88,80
About This Item
Fórmula lineal:
HCOO(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Beilstein:
1742108
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 88,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.389 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
densidad
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-7-5-6/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Absolute rate coefficient for the reaction of Cl atom with butyl formate has been measured by laser photolysis-resonance fluorescence technique[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Absolute rate constants for the reactions of Cl atoms with a series of esters.
Notario A, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 102(18), 3112-3117 (1998)