Merck
W215201
Sigma-Aldrich
Benzyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
Benzyl 3-methylbutyrate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CO2CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
192.25
Número de FEMA:
2152
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
453
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.458
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
composición
contains IFRA restricted Benzyl benzoate and Benzyl alcohol
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
116 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
benzyl alcohol, benzyl benzoate
Organoléptico
fruity; sweet
cadena SMILES
CC(C)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)8-12(13)14-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Clave InChI
HVJKZICIMIWFCP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zi Ye et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 137, 109535-109535 (2020-11-26)
Paojiao, which is traditionally pickled Chinese chili peppers (Capsicum frutescens Linn.), possesses unique flavors. This study was conducted to investigate the flavor, mouthfeel, and consumer acceptability of Paojiao. The quality of six homemade and two industrial Paojiao samples were evaluated