Documentos clave
TEM-FCF150CU
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Copper Grids
size 150 mesh, box of 25
Sinónimos:
Formvar/Carbon 150 Mesh, Copper, 25pk
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-FCF150CU no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
copper grid
formvar/carbon film
descripción
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
envase
box of 25
tamaño
150 mesh
Descripción general
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)