Documentos clave
TEM-CFLF135CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Copper London Finder LF135 Grids
box of 50
Sinónimos:
CARBON LONDON FINDER GRIDS - CU,LF135, ET 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-CFLF135CUUL no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
box of 50
Descripción general
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported London finder (LF135) grids. Copper grid. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam. London finder grids are locator grids with reference/index on the grid.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)