Documentos
HF090MC100
Millipore
Membrana Hi-Flow Plus 90
card W × L 6 cm × 30.1 cm, pack of 100 sheets
Sinónimos:
HF, Hi-Flow, Tarjetas de membrana HI-Flow Plus HF090, membrana de flujo lateral, membrana de inmunoanálisis, membrana de nitrocelulosa, tarjeta de membrana
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
packaging
pack of 100 sheets
Quality Level
parameter
90 sec/4 cm capillary flow rate
card W × L
6 cm × 30.1 cm
Categorías relacionadas
General description
Las membranas Hi-Flow Plus están diseñadas y optimizadas para ser utilizadas en pruebas de flujo lateral para diagnóstico rápido que requieren una uniformidad y un rendimiento superiores. Las pruebas de flujo lateral facilitan la detección o cuantificación rápida y práctica de analitos tales como los anticuerpos y los antígenos presentes en muestras biológicas, como sangre, saliva y orina. Las membranas Hi-Flow Plus son ideales para dichas aplicaciones. Disponibles en una variedad de tiempos de flujo capilar y de opciones de refuerzo, elegir las membranas Hi-Flow Plus puede mejorar el rendimiento del ensayo y ofrecer flexibilidad para cumplir con una amplia gama de requisitos de diseño del ensayo. Hi-Flow Plus 90 (HF090) es adecuada para pruebas donde la velocidad es crucial, la muestra es abundante y la sensibilidad no es una preocupación. Este paquete Hi-Flow Plus 90 contiene 100 tarjetas de membrana preensambladas compuestas por membrana Hi-Flow Plus 90 en una tarjeta de plástico de refuerzo.
Application
  • La membrana Hi-Flow Plus es una materia prima crucial para ser utilizada en una amplia gama de aplicaciones de prueba de flujo lateral, como la determinación de enfermedades infecciosas (COVID-19, VIH, gripe, paludismo, ETS, etc.), así como en la salud femenina, la detección de biomarcadores, los análisis de drogas, el desarrollo de medicamentos, las pruebas medioambientales, las aplicaciones agrícolas, la salubridad alimentaria, las pruebas de calidad de los productos y la salud animal.
  • Es adecuada para utilizarse con todas las técnicas de prueba de flujo lateral incluidos los análisis de detección competitiva, en sándwich y múltiples.
  • Está optimizada para ser utilizada en pruebas cualitativas y cuantitativas y combina bien con partículas detectoras de flujo lateral como nanopartículas de oro coloidal, microesferas teñidas o fluorescentes, entre otras.
  • Es adecuada para utilizarse en pruebas de flujo lateral diseñadas para detectar analitos presentes en una amplia gama de matrices de muestra, como sangre, saliva, orina, hisopos nasofaríngeos, sudor, entre otras.
Features and Benefits
CARACTERÍSTICAS:
  • Química de superficie y flujo constantes, proceso de fabricación robusto.
  • Química de superficie patentada optimizada para aplicaciones de flujo lateral.
  • Alto nivel de calidad: MQ400.
  • Socio y marca de confianza con décadas de experiencia en la fabricación de membranas.
  • Gran capacidad de producción, elevados niveles de existencias, múltiples líneas de fabricación.
  • Prácticos paquetes de muestras disponibles en varios formatos.
  • Cantidades de escala de fabricación disponibles para compras virtuales con envío inmediato.
  • Ofrecemos una solución completa; junto con membranas Hi-Flow Plus, ofrecemos materias primas en toda la secuencia de trabajo de flujo lateral, así como servicios de desarrollo de ensayos: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/services/ivd-development-manufacturing/lateral-flow-services.
BENEFICIOS:
  • Tiempo de flujo capilar y grosor de la membrana constantes.
  • La morfología de superficie superior permite una distribución de flujo uniforme y constante de los reactivos a través de la superficie de la membrana.
  • Formación de líneas problema y de control nítidas, intensas y uniforme
  • Excelente uniformidad intra e interlote.
  • Mejor sensibilidad de la prueba.
  • Excelente reproducibilidad.
  • Mejores rendimientos de fabricación de las pruebas de flujo lateral.
  • Plazo de ejecución y entrega rápido.
  • Sin interrupción del suministro.
  • Excelente soporte técnico.
Legal Information
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3