T85405
Tris(2-chloroethyl) phosphite
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
112-115 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCOP(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2
InChI key
LUVCTYHBTXSAMX-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?