Merck
733261
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethyl)pyridine
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 100,00
US$ 100,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 100,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5F2N
Número de CAS:
Peso molecular:
129.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 100,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.463
densidad
1.207 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-1-3-9-4-2-5/h1-4,6H
Clave InChI
XPNKTOPRNGWNCL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
124.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
51.1 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)