190403
2,3-Dimethyl-1-butene
97%
Productos recomendados
presión de vapor
412 mmHg ( 37.7 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
680 °F
índice de refracción
n20/D 1.389 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp
−158 °C (lit.)
densidad
0.68 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C(C)=C
InChI
1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h6H,1H2,2-4H3
Clave InChI
OWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?