Merck
T69809
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzoyl chloride
98%
Sinónimos:
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid chloride, Tri-O-methylgalloyl chloride, Trimethylgalloyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)3C6H2COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
230.64
Beilstein:
403117
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
98%
bp
185 °C/18 mmHg (lit.)
mp
81-84 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(cc(OC)c1OC)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H11ClO4/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
BUHYMJLFRZAFBF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Luís Sánchez-del-Campo et al.
International journal of molecular sciences, 10(12), 5398-5410 (2010-01-08)
Dihydrofolate reductase (DHFR) is the subject of intensive investigation since it appears to be the primary target enzyme for antifolate drugs. Fluorescence quenching experiments show that the ester bond-containing tea polyphenols (-)-epigallocatechin gallate (EGCG) and (-)-epicatechin gallate (ECG) are potent
Ruinan Yang et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 370(3), 864-875 (2019-04-19)
Castration-resistant prostate cancer that has become resistant to docetaxel (DTX) represents one of the greatest clinical challenges in the management of this malignancy. There is an urgent need to develop novel therapeutic agents to overcome chemoresistance and improve the overall