Merck
M86006
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)3C6H2CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
226.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
solid
bp
274-275 °C (lit.)
mp
82-84 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O5/c1-13-8-5-7(11(12)16-4)6-9(14-2)10(8)15-3/h5-6H,1-4H3
InChI key
KACHFMOHOPLTNX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1