Merck
T5400
Sigma-Aldrich
Tetrabromothiophene
ReagentPlus®, 99%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 138,00
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 138,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4Br4S
Número de CAS:
Peso molecular:
399.72
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
bp
326 °C (lit.)
mp
116-118 °C (lit.)
cadena SMILES
Brc1sc(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C4Br4S/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
Clave InChI
AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)