Documentos clave
SYNV211000
Synthware Dewar type vacuum trap
1000 mL, stopcock: PTFE
Sinónimos:
Synthware V211000
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.310,00
US$ 1.310,00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.310,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
US$ 1.310,00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware V211000
capacidad
1000 mL
Descripción general
Dry ice, Dewar style trap condenser designed for large volume solvent removal. Choice either glass stopcock for better vacuum or PTFE stopcock for grease-free operation. With 10 mm hose connections.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)