Documentos clave
SYNS680012
Synthware low hold up high vacuum valve with metering plug
size 0-12 mm
Sinónimos:
Synthware S680012
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 164,00
US$ 164,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 164,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
US$ 164,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S680012
Categorías relacionadas
Descripción general
Viton® O-ring on PTFE shaft are protected with precision PTFE Wipers. The plug has a machined-in integral PTFE tip O-ring to make the primary seal. This design provides for an excellent vacuum tight seal without exposing any material other than PTFE to chemicals. With two 9mm O.D. sidearm bent to minimize hold up of liquids.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)