BP104
Decoquinate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Ethyl 6-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
decoquinate
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCOc1cc2c(O)c(cnc2cc1OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C24H35NO5/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-30-21-15-18-20(16-22(21)28-5-2)25-17-19(23(18)26)24(27)29-6-3/h15-17H,4-14H2,1-3H3,(H,25,26)
Clave InChI
JHAYEQICABJSTP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)