Documentos clave
SYNA252924
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware A252924, glass connecting adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 88,00
US$ 88,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 88,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 88,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A252924
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware enlarging adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The top joint (29/42) is larger that the bottom joint (24/40).
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)