Documentos clave
SYNS521000
Synthware storage flask with #15 o-ring joint and high vacuum valve
capacity 1,000 mL
Sinónimos:
Synthware S521000
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 164,00
US$ 164,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 164,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 164,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S521000
capacidad
1,000 mL
Descripción general
Flask has a #15 O-ring joint on the sidearm and a high vacuum valve to control gas or liquid flow into the vessel. Supplied complete with one #116 Viton® O-ring.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)