Documentos clave
SYNF490500
Synthware storage flask with high vacuum valve and side arm
500 mL, valve size 0-4 mm
Sinónimos:
Synthware F490500, round bottom flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 138,00
US$ 138,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 138,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 138,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vacuum valve)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F490500
capacidad
500 mL
500 mL
válvula tamaño
0-4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper( “umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft..
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)