Documentos clave
SYNF49081L
Synthware storage flask with high vacuum valve and side arm
1000 mL, valve size 0-8 mm
Sinónimos:
Synthware F49081L, round bottom flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 170,00
US$ 170,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 170,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 170,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vacuum valve)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F49081L
capacidad
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
válvula tamaño
0-8 mm
Descripción general
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper( “umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft..
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)