Documentos clave
SYNS411530
Synthware 120 degree bore PTFE stopcock
bore size 2 mm, O.D. 8 mm stem, Plug Size: 15.2/30
Sinónimos:
Synthware S411530, 3-way stopcock
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 111,00
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 111,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S411530
calibre tamaño
2 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
A 1:5 taper PTFE stopcock with three sidearms sealed 120° apart. Plug has a bore to allow connection of any two arms at once.
stopcock system
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)