Documentos clave
SYNS310217
Sigma-Aldrich
Synthware T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 2 mm, plug size 12/30
Sinónimos:
Synthware S310217, t-shape stopcock
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 108,00
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 108,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S310217
calibre tamaño
2 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)