Documentos clave
Z768286
Sigma-Aldrich
Aldrich® high-vacuum glass stockcock, T-bore
stopcock bore 4 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 129,00
US$ 129,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 129,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.79
US$ 129,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass plug
Junta
joint plug17/40
brazo lateral tamaño
9 mm
llave de paso calibre
4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Stopcock has three side arms sealed 90° apart. The solid glass plug has a "T" shaped bore so that any two or all three side arms can be connected at one time. All sizes are supplied complete with a metal retaining device.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)