Documentos clave
SYNS161530
Synthware T-bore PTFE stopcock
bore size 4 mm, O.D. 10 mm stem, Plug Size: 16/35
Sinónimos:
Synthware S161530, T shape stopcock
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 109,00
US$ 109,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 109,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 109,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S161530
calibre tamaño
4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Stopcock with three stems sealed 90° apart. PTFE Plug has a “T” shape bore to connect any two or all three stems.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)