Documentos clave
SYNS221530
Synthware 120 degree bore PTFE stopcock
bore size 2 mm, Plug Size: 15.2/30
Sinónimos:
Synthware S221530, 3-way stopcock
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 67,50
US$ 67,50
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 67,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 67,50
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S221530
calibre tamaño
2 mm
Descripción general
A 1:5 taper PTFE stopcock with three sidearms sealed 120° apart. Plug has a bore to allow connection of any two arms at once.
replacement stopcock plugs
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)