Documentos clave
SYNM190044
Synthware vacuum manifold with PTFE stopcocks
number of ports, 4, Hose Connection: right, stopcock size 4 mm
Sinónimos:
Synthware M190044, vacuum manifold, vacuum unit
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 482,00
US$ 482,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 482,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
US$ 482,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
number of ports 4
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware M190044
tamaño de la llave de paso
4 mm
Descripción general
General purpose manifold with 2 mm or 4 mm PTFE stopcocks. Main tube is 22 mm O.D. with serrated hose connection(10 mm O.D.) at right side. Delivery ports have 10 mm serrated hose connections. Distance between stopcocks is 75mm.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)