Documentos clave
SYNK161922
Synthware organic chemistry kit
joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware K161922, chemistry kit, chemistry set
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 662,00
US$ 662,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 662,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
US$ 662,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
K161922
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware organic chemistry kit is designed for use in college organic chemistry teaching courses. Kit includes 1 each of the following material:
Claisen adapter
Distillation adapter, 75° Angle
Vacuum take-off adapter
Inlet/Thermometer Adapter
West Condenser, 190mm Jacket Length
Distillation Column, 200mm Jacket Length
Round Bottom Flask, 25mL
Round Bottom Flask, 50mL
Round Bottom Flask, 100mL
Round Bottom Flask, 250mL
Round Bottom Flask, 500mL
Separatory Funnel, 125mL
Glass Pennyhead Stopper
Bleed Tube
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)