Documentos clave
SYNM280005
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with solid high vacuum stopcocks
number of ports, 5, Hose Connections: Front-left-right, Rear-right
Sinónimos:
Synthware M280005, vacuum manifold, vacuum unit
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.160,00
US$ 1.160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.160,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
US$ 1.160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
number of ports 5
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware M280005
Categorías relacionadas
Descripción general
With 4 mm double oblique, high vacuum solid glass stopcocks precision ground with corresponding numbers on barrel and plug. Solid glass stopcocks have constant pressure retention devices. Beams are 22 mm O.D. with front-left and rear-left-right 10 mm hose connections. Distance between stopcocks is 75 mm center to center.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)