Documentos clave
BR92844
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, wide mouth
volume 500 mL
Sinónimos:
Erlenmeyer flasks, Flasks
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 223,00
US$ 223,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 223,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 223,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
Junta
joint neck50 mm
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 92844
capacidad
500 mL
volumen
500 mL
Descripción general
The BRAND® Erlenmeyer Flask with beaded rim and graduation is a high-quality laboratory vessel designed for versatile use in chemical and biological applications. Made from Boro 3.3 glass, this flask meets DIN ISO 24450 standards, ensuring durability and reliability in various laboratory environments.
Características y beneficios
  • Good mechanical resistance
  • Easy to clean
  • Diverse applications
Otras notas
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)