Documentos clave
SYNF804260
Synthware Buchner funnel with perforated plate
60 mL, plate diam. 42 mm
Sinónimos:
Synthware F804260, filtering funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 143,00
US$ 143,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 143,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
US$ 143,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F804260
capacidad
60 mL
60 mL
placa diám.
42 mm
Descripción general
With sealed-in perforated glass disc to support filter media. Pressure may be used but should not exceed 15 psi. This design solve the contamination problem with fritted disc and also the blindness problem with ceramic Buchner funnel.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)