Documentos clave
SYNF366024C
Synthware Buchner funnel with inner joint
150 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 60 mm, porosity: coarse
Sinónimos:
Synthware 366024C, glass filter funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 198,00
US$ 198,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 198,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
US$ 198,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F366024C
capacidad
150 mL
150 mL
frita D.E.
60 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)