Documentos clave
SYNF364014C
Synthware Buchner funnel with inner joint
60 mL, joint: ST/NS 14/20, frit O.D. 40 mm, porosity: coarse
Sinónimos:
Synthware F364014C, glass filter funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 103,00
US$ 103,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 103,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
US$ 103,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F364014C
capacidad
60 mL
60 mL
frita D.E.
40 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)