Documentos clave
CLS3740S
Pyrex® Soxhlet extraction apparatus
capacity 50 mL , to top of siphon
Sinónimos:
Corning® 3740
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
female joint ST/NS34/45
male joint ST/NS24/40
fabricante / nombre comercial
Corning 3740-S
capacidad
50 mL , to top of siphon
cámara D.I. × Al
29 mm × 130 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)