Documentos clave
SYND192440
Synthware distilling receiver with hose connection
joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware D192440, glass distilling receiver
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 164,00
US$ 164,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 164,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
US$ 164,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware D192440
Categorías relacionadas
Descripción general
Cow-type design having three receivers spaced 40o apart. 105o angle between top outer joint and lower inner joints.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)