Documentos clave
Z413194
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux column
Vacuum-jacketed, effective L 75 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 297,00
US$ 297,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 297,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 297,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint ST/NS24/40
D.I. × D.E.
19 mm × 38 mm
efectiva Al
75 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)